Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11ClN4·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-883-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Clc1cncc(n1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H11ClN4.ClH/c9-7-5-11-6-8(12-7)13-3-1-10-2-4-13;/h5-6,10H,1-4H2;1H
InChI key
PFIZGLUIYAZQFU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT2C serotonin receptor agonist.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?