Przejdź do
M3655
D-Mannose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O9PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<12% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
cation traces
Na: 7.3-9.0% (anhydrous)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.Na.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
InChI key
RUFPTDNHMAGVMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess in vivo targeting of alveolar macrophages. It has also been used in a study to investigate genetic engineering of the phosphocarrier protein NPr.
Biochem/physiol Actions
Mannose-6-Pis a molecule bound by lectin in the immune system. It is converted to fructose 6-phosphate by mannose phosphate isomerase and is a key targeting signal for acid hydrolase precursor proteins that are transported to lysosomes.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M687692416G4878
description
≥98% (HPLC)
description
≥97.0% dry basis (enzymatic)
description
≥95% (TLC)
description
≥98% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
wood (birch wood)
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)