Przejdź do
M3668
Metergoline
Serotonin antagonist
Synonim(y):
N-CBZ-[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methylamine, [(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl)methyl]carbamic acid phenylmethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-686-3
MDL number:
eCl@ss:
32150313
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Metergoline,
Quality Segment
mp
148-150 °C (lit.)
solubility
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]2(CNC(=O)OCc1ccccc1)CN(C)[C@]3([H])Cc4cn(C)c5cccc(c45)[C@@]3([H])C2
InChI
1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
InChI key
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
Application
Metergoline has been used as a serotonin receptor antagonist:
  • to study its effects on astrocyte calcium signals evoked by whisker stimulation
  • to study its effects on lipopolysaccharide-induced anorexia in rats
  • to evaluate the non-specific binding by 5-HT1A receptor binding assays
Biochem/physiol Actions
Metergoline is an ergot alkaloid and a selective serotonin antagonist which blocks the 5-HT2A and 5-HT2C receptors with higher affinity. It possesses antifungal activity against infection caused by Candida krusei. Metergoline exhibits a therapeutic effect against premenstrual dysphoric disorder. It also exhibits antipyretic and analgesic activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF46120654GF35291145
Gold wire, 0.75 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.999%
GF46120654
Gold
Gold wire, 0.025 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
GF35291145
Gold
description
-
description
wire, 0.75 mm diameter, length 0.1 m, high purity 99.999%
description
wire, 0.025 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
mp
148-150 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)