Przejdź do
M3778
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride
≥97% (GC), MAO-A inhibitor, powder
Synonim(y):
Clorgyline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
589,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
870,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15Cl2NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
241-760-5
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥97% (GC)
Form:
powder
589,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
InChI key
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Application
N-Methyl-N-propargyl-3-(2,4-dichlorophenoxy)propylamine hydrochloride has been used as a monoamine oxidase A (MAO-A) inhibitor:
  • in MAO-A biochemical assay
  • to study its effects on the transit of serotonin (5-HT) in the human placenta explants
  • to study its effects on human prostate cancer cells
Biochem/physiol Actions
MAO-A inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5090081831543136
description
≥97% (GC)
description
98%
description
purum, ~80% in toluene
description
98%
form
powder
form
-
form
liquid
form
-
assay
≥97% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253), Maob(25750)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)