Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3770,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, very light yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChI key
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) | description 99% |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 99% |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility methanol: 1 mg/mL, clear, very light yellow | solubility - | solubility methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Mangostin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?