Przejdź do
M3884
Maleimidoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.18
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥95%
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8N2O6/c13-6-1-2-7(14)11(6)5-10(17)18-12-8(15)3-4-9(12)16/h1-2H,3-5H2
InChI key
TYKASZBHFXBROF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)