Przejdź do
M4002
6-Methylmercaptopurine riboside
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
6MMPr, 6-(Methylthio)-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.32
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
EC Number:
206-442-2
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Methylmercaptopurine riboside, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1N2C=NC3=C(SC)N=CN=C32
InChI
1S/C11H14N4O4S/c1-20-10-6-9(12-3-13-10)15(4-14-6)11-8(18)7(17)5(2-16)19-11/h3-5,7-8,11,16-18H,2H2,1H3
InChI key
ZDRFDHHANOYUTE-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylmercaptopurine riboside (6MMPR) has been used as a phosphoribosyl pyrophosphate amidotransferase inhibitor to study its effects on DNA replication in a retinoblastoma (Rb) phosphorylation-independent manner in human cytomegalovirus (HCMV) , as a purine analog to determine its effects on angiogenesis of endothelial cells induced by fibroblast growth factor 2 (FGF2) in vitro and in vivo, as a metabolite of 6-methylmercaptopurine to determine its levels in human plasma by high-performance liquid chromatography (HPLC) method .
6-Methylmercaptopurine riboside (6MMPr) is used in studies on thiopurine metabolism by enzymes such as inosine-5′-monophosphate dehydrogenase and thiopurine methyltransferase. 6MMPr may also be used to study mechanisms of bovine viral diarrhea virus (BVDV) inhibition.
Biochem/physiol Actions
6-Methylmercaptopurine riboside (6MMPR) is a modified thiopurine nucleoside involved in the inhibition of purine synthesis. It exhibits anti-viral effects against various viruses. 6MMPR is an analog of purine and an inhibitor of nerve growth factor-activated protein kinase N.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9546
description
≥99% (HPLC)
description
≥95%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95%
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)