Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
214-833-4
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Form:
solid
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
SMILES string
[H]n1cnc2c(SC)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChI key
YEGKYFQLKYGHAR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-6-methylmercaptopurine is a 2-amino-6-alkyldithiopurine that has been used with other 6-position carbon analogues to study brain specific diazepam binding.
2-Amino-6-methylmercaptopurine (6-MTG) has been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagles medium (DMEM) medium for the selection of gpt-expressing recombinant virus mCMVhMIEPE-gpt.lacZ (cytomegalovirus major immediate-early promotor-enhancer complex-gpt.lacz). It has also been used as a standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to assess the activity of thiopurine methyltransferase (TPMT) enzyme.
Biochem/physiol Actions
2-Amino-6-methylmercaptopurine is synthesized from 6-mercaptopurine by the S methylation activity of thiopurine methyl transferase (TMPT) enzyme.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95%, crystalline | description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay 98% | assay - |
| form solid | form crystalline | form powder | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?