Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C84H127N27O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1851.08
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
rat
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
deionized water: soluble
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Biochem/physiol Actions
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder | description immunodominant epitope of MOG | description clone 8-18C5, Chemicon®, from mouse |
| biological source rat | biological source - | biological source - | biological source mouse |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form - |
| solubility deionized water: soluble | solubility deionized water: soluble | solubility - | solubility - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?