Przejdź do
M4324
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (44-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Synonim(y):
MOG (44-54)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H94N20O15
Masa cząsteczkowa:
1347.52
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160702
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
color
white
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Biochem/physiol Actions
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4199M4939MAB5680
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
immunodominant epitope of MOG
description
clone 8-18C5, Chemicon®, from mouse
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Gene Information
mouse ... Mog(17441)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
UniProt accession no.
Q63345, Q61885
UniProt accession no.
Q61885, Q63345
UniProt accession no.
Q63345, Q61885
UniProt accession no.
Q63345
color
white
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)