Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
eCl@ss:
32039090
Packaging:
pack of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Nalgene DS0345-0001
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0345-0001
application(s)
filtration
General description
Stainless steel with PTFE stopcocks. Designed with three vacuum ports each with a two-way valve and vent. Barbed fitting accepts 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description autoclavable | description without stopcock, Overall H 262 mm | description pore size 0.45 μm | description filter capacity 115 mL, pore size 0.2 μm |
| manufacturer/tradename Nalgene DS0345-0001 | manufacturer/tradename Nalgene® 5309-0250 | manufacturer/tradename Nalgene® 124-0045 | manufacturer/tradename Nalgene® 524-0020 |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature graduations, cap plug seal | feature cap plug seal, graduations |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 12 | packaging pack of 12 × |
| application(s) filtration | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?