Przejdź do
M4773
Metaraminol (+)-bitartrate salt
α-adrenoceptor agonist
Synonim(y):
(−)-m-Hydroxyphenylpropanolamine bitartrate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO2 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-502-3
MDL number:
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Metaraminol (+)-bitartrate salt,
Quality Segment
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
VENXSELNXQXCNT-IJYXXVHRSA-N
Application
Metaraminol (+)-bitartrate salt has been used to study the effects of adrenergic agonists in the mouse model of endometriosis.
Biochem/physiol Actions
α-adrenoceptor agonist.
Metaraminol may serve as a false sympathetic transmitter. It is a mixed α - and β-adrenergic agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR34261396003BP226
description
-
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)