Przejdź do
M4909
Specimen mounts
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
Synonim(y):
Ted Pella 16111, sample container, sample holder, sample mount, sample storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
405,00 zł
344,25 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
aluminum (with lathe finish)
344,25 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum (with lathe finish)
pin diam.
3.2 mm
table diam.
12.7 mm
General description
Surface has barely visible rings which help to locate the center.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V5382Z740423Z740421
Specimen mounts For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
M4909
Specimen mounts
description
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
description
capacity 15 mL
description
size 2600 mL
description
size 500 mL
material
aluminum (with lathe finish)
material
polypropylene copolymer bottle, round translucent bottle, high-density polyethylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
pin diam.
3.2 mm
pin diam.
-
pin diam.
-
pin diam.
-
table diam.
12.7 mm
table diam.
-
table diam.
-
table diam.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)