Przejdź do
M5625
Menadione
crystalline
Synonim(y):
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-372-6
Beilstein/REAXYS Number:
1908453
MDL number:
eCl@ss:
32160703
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint green to green-yellow
mp
105-107 °C (lit.)
solubility
oil: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NQO1(1728)
Application
Menadione has been used for the generation of reactive oxygen species (ROS), followed by flow cytometry analysis. It has also been used in microbiological evaluation, such as to detect fastidious microorganisms.
Biochem/physiol Actions
Menadione is an aromatic polycyclic ketone. It serves as a precursor for vitamin K synthesis. Menadione is converted to menaquinone-4, an active metabolite of vitamin K3. Menadione mediates cell death, by inducing the production of reactive oxygen species through the futile redox cycling.
Menadione (Vitamin K3) is a synthetic analogue of of 1,4-naphthoquinone with a methyl group in the 2-position. Menadione is used as a phosphatase inhibitor and an inhibitor of mitochondrial DNA polymerase γ (pol γ). Menadione can be used as an oxidative injury (free radical generator) inducing agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9429477751381006
Menadione United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381006
Menadione
description
crystalline
description
meets USP testing specifications
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
assay
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
form
crystalline
form
solid
form
-
form
-
solubility
oil: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menadione
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?