Przejdź do
M5750
Menadione sodium bisulfite
synthetic, ≥95% (TLC), Prothrombogenic compound, powder
Synonim(y):
2-Methyl-1,4-naphthoquinone sodium bisulfite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-987-0
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Menadione sodium bisulfite, ≥95% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
cell analysis
originator
Eli Lilly
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1(CC(=O)c2ccccc2C1=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H10O5S.Na/c1-11(17(14,15)16)6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10(11)13;/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
XDPFHGWVCTXHDX-UHFFFAOYSA-M
Application
Menadione sodium bisulfite has been used:
  • as a priming agent in tomato for improving salt tolerance
  • to induce reactive oxygen species (ROS) in human lung epithelium BEAS-2B microtissues
  • to induce endogenous superoxide production in mouse C17.2 neural stem cells
Biochem/physiol Actions
Menadione sodium bisulfite is a water-soluble form of menadione, which belongs to the Vitamin K class of compounds. These are necessary for the biosynthesis of prothrombin and other blood clotting factors. Menadione is a prothrombogenic compound and is used as a model quinone in cell culture and in vivo investigations.
Menadione has been shown to affect gap-junctional intercellular communication by mediation of tyrosine phosphorylation. Menadione has demonstrated cytotoxic activity against a variety of cell lines and can induce apoptosis in cultured cells, such as osteoclasts and osteoblasts, via elevation of peroxide and superoxide radical levels.
An HPLC method for detection of menadione sodium bisulfite in multivitamin formulations has been published. A chemiluminescence assay for menadione sodium bisulfite in pharmaceutical preparations and biological fluids has been reported.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Water soluble vitamin K3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M251824397313438
description
≥95% (TLC)
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (TLC)
description
ACS reagent
description
purum, ~40%
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
liquid
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menadione sodium bisulfite
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. At what temperature should the solution be stored? Is it acceptable to freeze the solution and thaw it later? If so, can it be re-frozen after thawing, or should freeze-thaw cycles be avoided? What is the shelf-life once diluted in water? 
    1 answer
    1. The solubility and solution stability of this product has not been determined. However, historical data indicate the material is soluble in DMSO at 100 mM. It is recommended to store stock solutions in aliquots, protected from light, at -80 °C. Stock solutions may be filter-sterilized. Note that alkaline and reducing agents will degrade the solution.