Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
10-12 (1 M in H2O)
useful pH range
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Application
- Investigation of the Interaction of Sodium Chloride and Two Amino Sulfonic Acids, HEPES and MOPSO, by EMF Measurements.: This study explores the electrochemical interactions between sodium chloride and the amino sulfonic acids HEPES and MOPSO, providing insights into their behavior in solution which may be relevant for biochemical applications (Wu et al., 1991).
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO sodium salt
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?