Przejdź do
M6013
Medroxyprogesterone
Synonim(y):
17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 6α-Methyl-5-pregnen-17α-ol-3,20-dione, 6-Dihydromegestrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
656,00 zł
492,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-298-6
Beilstein/REAXYS Number:
2510965
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
492,00 zł
Cena katalogowa656,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
InChI key
FRQMUZJSZHZSGN-HBNHAYAOSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Disclaimer
Much of the pharmacology literature refers to medroxyprogesterone acetate as medroxyprogesterone, but they are of course not the same substance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1378023BP221M0250000
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
human ... PGR(5241)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is there is any other solution can be used to dissolve the Medroxyprogesterone and whats the tempreture we need to use for stoarge after dissolving the Medroxyprogesterone
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested in chloroform at 50 mg/mL. Solution stability has not been determined, however the acetate form is unstable in solution and should be prepared fresh. The end user would have to validate solution stability of this compound experimentally. The NIH lists the material as being soluble in ethanol, methanol, ether, and acetone. Please see the link below to review this publication:
      https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Medroxyprogesterone#section=Color-Form