Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
Quality Segment
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
concentration
≤ 100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to beige
mp
165—170 °C ((329 - 338 °F) at ca.990.4 hPa)
solubility
water: soluble 10.0 — 10.4 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
suitability
suitable for component for culture media
application(s)
microbiology
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
InChI key
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 400 mL |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| application(s) microbiology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| form powder | form liquid | form liquid |
| suitability suitable for component for culture media | suitability - | suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?