Przejdź do
M6316
MRS 1754 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
8-[4-[((4-Cyanophenyl)carbamoylmethyl)oxy]phenyl]-1,3-di(n-propyl)xanthine hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
969,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26N6O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.52 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
969,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O.CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)-c3ccc(OCC(=O)Nc4ccc(cc4)C#N)cc3
InChI
1S/C26H26N6O4.H2O/c1-3-13-31-24-22(25(34)32(14-4-2)26(31)35)29-23(30-24)18-7-11-20(12-8-18)36-16-21(33)28-19-9-5-17(15-27)6-10-19;/h5-12H,3-4,13-14,16H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,30);1H2
InChI key
ZACJDWOPQROWIK-UHFFFAOYSA-N
Application
MRS 1754 hydrate has been used as an adenosine receptor A2B (RA2B) antagonist:
  • to study its effects on endothelial nitric oxide synthase (eNOS) phosphorylation induced by short-term acetate stimulation in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
  • blastema formation in zebrafish
  • to serve as a positive control in the anti-sickling assay and to study the role of RA2B in the same
Biochem/physiol Actions
MRS 1754 hydrate is a potent A2B adenosine receptor antagonist.
MRS 1754 hydrate is a p-cyanoanilide xanthine derivative. It might act as a potential anti-asthmatic drug.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Manufactured and sold under license from Adenosine Therapeutics LLC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M228M1809E2387
description
≥98% (HPLC), solid
description
solid
description
>98% (HPLC)
description
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
>98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
oil
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
solubility
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, ethanol: insoluble, H2O: insoluble, DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), 0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.), ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
color
off-white
color
white
color
colorless to light brown
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)