Przejdź do
M6500
Cysteamine hydrochloride
powder or crystals, ≥98% (titration)
Synonim(y):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-858-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder or crystals
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cysteamine hydrochloride, ≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder or crystals
mp
67-71 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteamine derived from cysteine degradation is the simplest stable aminothiol. Cysteamine is used in the biosynthesis of coenzyme A (CoA). Cysteamine may be useful in studies on oxidative stress and glycation (transglycating agent). Cysteamine is a substrate useful to study the specificity and kinetics of cysteamine (2-aminoethanethiol) dioxygenase(s) (ADO).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3008030078C6500
description
≥98% (titration)
description
≥97.0% (RT)
description
BioXtra
description
suitable for cell culture
assay
≥98% (titration)
assay
≥97.0% (RT)
assay
98.0-101.0% (redox titration)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
solubility
soluble (50mg/ml)
form
powder or crystals
form
crystals
form
crystals, powder
form
(Powder to crystal)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
67-71 °C
mp
64-70 °C, 67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)