Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-903-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
237-238 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
InChI key
SYMHUEFSSMBHJA-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylpurine (MeP) is a toxic adenine analog used as a bisubstrate inhibitor of enzymes that bind adenosyl moieties and which may become phosphorylated to levels that inhibit RNA and protein synthesis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?