Przejdź do
M6532
(+)-Muscarine chloride
~95% (TLC), Muscarinic acethylcholine receptor agonist, powder
Synonim(y):
(+)-(2S,4R,5S)-Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride, (+)-Tetrahydro-4β-hydroxy-N,N,N,5α-tetramethyl-2α-furanmethanaminium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
218-963-2
MDL number:
Assay:
~95% (TLC)
Form:
powder
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(+)-Muscarine chloride, ~95% (TLC), powder
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](C[C@H]1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
InChI key
WUFRNEJYZWHXLC-CTERPIQNSA-M
Biochem/physiol Actions
Prototype muscarinic acetylcholine receptor agonist; active enantiomer.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Extremely hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS009904T151
description
~95% (TLC), powder
description
AldrichCPR
description
≥98% (HPLC), powder
assay
~95% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)