Przejdź do
M6626
S-Methyl-L-cysteine
suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
730,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-701-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721675
730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-Methyl-L-cysteine, substrate for methionine sulfoxide reductase A
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
Application
  • In-vitro antioxidant and anti-inflammatory potential along with p.o. pharmacokinetic profile of key bioactive phytocompounds of Snow Mountain Garlic: a comparative analysis vis-à-vis normal garlic.: This study examines the antioxidant and anti-inflammatory properties of S-Methyl-L-cysteine found in Snow Mountain Garlic, providing insights into its potential therapeutic applications (Kaur et al., 2024).
  • Acidification and tissue disruption affect glucosinolate and S-methyl-l-cysteine sulfoxide hydrolysis and formation of amines, isothiocyanates and other organosulfur compounds in red cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. rubra).: The research highlights how acidification and tissue disruption influence the hydrolysis of S-Methyl-L-cysteine sulfoxide, impacting the formation of various bioactive compounds in red cabbage (Hanschen, 2024).
  • Selective cycloaddition of ethylene oxide to CO(2) within the confined space of an amino acid-based metal-organic framework.: This research explores the use of an S-Methyl-L-cysteine-based metal-organic framework for the selective cycloaddition of ethylene oxide to CO2, demonstrating its potential in green chemistry and materials science (Bilanin et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
S-Methyl-L-cysteine (SMLC) is a substrate in the catalytic antioxidant system mediated by methionine sulfoxide reductase A (MSRA). SMLC is naturally present in garlic, cabbage, and turnips and has been studied as a theurapeutic for neurodegenerative diseases including Parkinson′s.
When used as a dietary supplement in the Drosphilia model of PD, SMLC increases the efficacy of the MRSA catalytic antioxidant system by providing additional substrate available leading to increased resistance to oxidative stress.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)