Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.70
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-637-6
Beilstein/REAXYS Number:
3717598
MDL number:
Form:
crystalline
form
crystalline
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI key
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?