Przejdź do
M6638
[Met5]Enkephalin acetate salt hydrate
≥95.0% (HPLC), endogenous opioid neurotransmitter/neuromodulator, powder
Synonim(y):
Enkephalin M, [5-Methionine]Enkephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
103,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H35N5O7S · xC2H4O2 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.66 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3042295
eCl@ss:
32160701
103,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[Met5]Enkephalin acetate salt hydrate, ≥95.0% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
composition
acetate, 2.5-20%
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(CNC(CNC([C@@H](N)CC(C=C2)=CC=C2O)=O)=O)=O)N[C@@H](CCSC)C(O)=O.CC(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C27H35N5O7S.C2H4O2.H2O/c1-40-12-11-21(27(38)39)32-26(37)22(14-17-5-3-2-4-6-17)31-24(35)16-29-23(34)15-30-25(36)20(28)13-18-7-9-19(33)10-8-18;1-2(3)4;/h2-10,20-22,33H,11-16,28H2,1H3,(H,29,34)(H,30,36)(H,31,35)(H,32,37)(H,38,39);1H3,(H,3,4);1H2/t20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
NNACMJQGYXGHNE-DUQFDOSRSA-N
Gene Information
General description
[Met5] Enkephalin (ME) is an opioid pentapeptide, which acts as a neurotransmitter or neuromodulator in the central nervous system. [Met5] Enkephalin is activated on interaction with three main subtypes of receptors including μand δ opioid receptors mediating classic opioid effects of met-Enk and ζ -receptors mediating non-opioid actions of the peptide, i.e. retardation of cell growth. [Met5] Enkephalin is derived from precursor peptide pro-methionine-enkephalin in vitro consisting of H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-OH amino acid sequence. The peptide activity is observed in the central nervous, neuroendocrine and immune systems.
Application
[Met5] Enkephalin acetate salt hydrate has been used to study the effect of mutations in opioid growth factor receptor on growth of human cancer cell line.
Biochem/physiol Actions
Opioid peptides play a crucial role in various physiological process such as pain mediation, opiate dependence and euphoria and members of this class contain aromatic residues in positions 1 and 4. [Met5] Enkephalin acts as a cytokine and is implicated in improving immune response in patients with cancer or AIDS. [Met5] Enkephalin boosts immune functions at low concentration and suppress at high concentration. ME is associated with glucose homeostasis. Increased concentration of ME is observed in plasma of type I diabetic patients.
Met-enkephalin is endogenous opioid neurotransmitter/neuromodulator with agonist activity at μ and δ opioid receptors. Enhancement of immune system function is mediated through met-enkephalin receptors on leukocytes. Met-enkephalin also functions as a growth factor on many cell types at a receptor that is distinct from the neuronal opioid receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9133E7131E3888
description
≥95.0% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
Gene Information
-
composition
acetate, 2.5-20%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour, Dans quoi est il possible de reconstituer l'OGF (M6638) et à quelle concentration? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement
    1 answer
    1. M6638 is soluble in water at 1mg/ml as indicated in the CoA.