Przejdź do
E7131
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
DADLE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
159,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H39N5O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32160701
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C29H39N5O7.C2H4O2/c1-17(2)13-24(29(40)41)34-28(39)23(15-19-7-5-4-6-8-19)33-25(36)16-31-26(37)18(3)32-27(38)22(30)14-20-9-11-21(35)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,35H,13-16,30H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,38)(H,33,36)(H,34,39)(H,40,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
YRZBXSPTRALQEX-IIKZURRYSA-N
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
General description
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt, also called DADLE, is an analog of endogenous δ-opioid peptide encephalin, and is metabolically stable.
Application
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin or DADLE has been used for use in immunocomplex kinetic assay, to determine the activation of p70s6k by DADLE in the cell clones D2 and DOE and in non-transfected parental Rat-1 fibroblasts and to assess the analgesic effect of WIN55,212-2 in mice.
Biochem/physiol Actions
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin can induce hibernation in ground squirrels, during summers, when they do not normally hibernate. In multiorgan block preparation, it can prolong the survival time of organs such as, heart, lung, liver, spleen and kidney, up to 46hrs. It aids in tolerance development of myocardium to ischemia. It might have tissue protective role in central nervous system. It prevents and reverses methamphetamine (METH)-induced damage of dopaminergic terminals of brain. It prevents naltrexone-sensitive PC12 cell apoptosis in serum deprivation conditions. Thus, it might play an essential role in the survival of neurons and organs.
Prototypical δ-agonist; more potent and selective than Leu-enkephalin and Met-enkephalin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0675M6638L9133
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
mouse ... OPRD1(18386)
rat ... OPRD1(24613)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprd1(18386), Oprm1(18390)
rat ... Oprd1(24613), Oprm1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRM1(4988)
mouse ... OPRD1(18386), OPRM1(18390)
rat ... OPRD1(24613), OPRM1(25601)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)