Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 563,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł 1572,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-855-0
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Form:
crystalline
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
563,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
crystalline
color
yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown
SMILES string
[H]n1cnc2cnc(S)nc12
InChI
1S/C5H4N4S/c10-5-6-1-3-4(9-5)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
HDBQZGJWHMCXIL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mercaptopurine (2-MP), a thiopurine and analog of the anti-cancer drug 6-mercaptopurine (6-MP), has been used to study the substrate and binding specificity and kinetics of xanthine oxidase-catalyzed hydroxylation and myeloperoxidase (MPO) reactions. 2-Mercaptopurine inhibited lipopolysacharide (LPS)-dependent nitric oxide (NO) production in B cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95%, crystalline | description 98% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form crystalline | form powder | form solid | form - |
| assay ≥95% | assay 98% | assay - | assay - |
| solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?