Przejdź do
M6891
Mithramycin A from Streptomyces plicatus
≥90% (HPLC), DNA and RNA polymerase inhibitor
Synonim(y):
Aureolic acid, Plicamycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
926,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H76O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1085.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5236667
Assay:
≥90% (HPLC)
926,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mithramycin A from Streptomyces plicatus, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(Cc2cc3cc(O[C@H]4C[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O5)[C@@H](O)[C@@H](C)O4)c(C)c(O)c3c(O)c2C(=O)[C@H]1O[C@H]6C[C@@H](O[C@H]7C[C@@H](O[C@H]8C[C@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)O8)[C@H](O)[C@@H](C)O7)[C@H](O)[C@@H](C)O6)[C@H](OC)C(=O)[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43+,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
InChI key
CFCUWKMKBJTWLW-BGLFSJPPSA-N
General description
Chemical structure: aureolic acid
Biochem/physiol Actions
Anticancer antibiotic.
Anticancer antibiotic. Inhibits transcription and protein synthesis. Binds to DNA in native chromatin. Substrate of Pgp in MDR phenotypes.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7949A0810
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the extinction coefficient of product M6891, Mithramycin A?
    1 answer
    1. A molar extinction coefficient of 10,000 at a wavelength of 400 nm is cited in Nucleic Acids Res., 35(7), 2215-2226 (2007). The abstract of that article is linked below. This paper in turn cites P. Aich and D. Dasgupta, Biochemistry, 34(4), 1376-1385 (1995).