Przejdź do
M7133
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate
Synonim(y):
Potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
868,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7KO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-272-2
Beilstein/REAXYS Number:
3803203
MDL number:
eCl@ss:
32150312
868,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
fluorescence
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS([O-])(=O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
General description
4-Methylumbelliferyl sulfate (4MUS), a general substrate, is a polar metabolite of 4-methylumbelliferone (4MU).
Application
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt has been used as a substrate in coupled fluorescence sulfotransferase assay to regenerate 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate (PAPS) from 3′-phosphoadenosine 5′-phosphate for cerebroside sulfotransferase (CST) enzyme activity measurements. It has also been used as a substrate in arylsulfatase assay/4-methylumbelliferyl sulfate (4-MUS) assay to test the enzymatic activity of the protein-bead complex.
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl sulfate (4MUS) is capable of undergoing desulfation and involve in futile cycling with 4MU. It can be utilized to measure the arylsulfatase activity of several sulfatases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8168M8883M2514
description
sulfatase substrate
description
phosphatase substrate
description
phosphatase substrate
description
≥95% (GC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (GC)
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1)
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 312 nm in methanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour, Je souhaite mesurer par fluorescence l'activité arylsulfatase dans des sols au moyen de votre substrat M7133. Avez vous un protocole etali svp? Merci d'avance.
    1 answer
    1. Unfortunately, no protocol is available for this product. References can be found in "Methods of Soil Enzymology, Volume 9, chapter 14: Microplate Fluorimetric Assay of Soil Enzymes."