Przejdź do
M7252
17α-Methyltestosterone
solid (photosensitive)
Synonim(y):
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-366-3
Beilstein/REAXYS Number:
2057425
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid (photosensitive)
Produkt M7252 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
solid (photosensitive)
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
mp
162-168 °C (lit.)
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL, ethanol: 22 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.8 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Methyltestosterone (Mesterone) is an androgen and anabolic steroid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-Methyltestosterone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)