Przejdź do
M7281
12-Methyltridecanoic acid
98% (capillary GC)
Synonim(y):
(+)-Isomyristic acid, Isomyristic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
98% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14(15)16/h13H,3-12H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
YYVJAABUJYRQJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)