Przejdź do
M7813
Mimetic Green 1 PIKSI Column
suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
4080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
suspension
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic columns are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7188M7563M8313
description
suspension
description
suspension
description
suspension
description
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)