Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 623,00 zł |
Informacje o tej pozycji
623,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description BioReagent, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture | description ReagentPlus®, ≥99% |
| form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) agriculture | application(s) - |
| product line BioReagent | product line ReagentPlus® |
| technique(s) cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) sulfate monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Brain
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?