Przejdź do
M8032
Mixed Bed Resin
DNA grade, BioReagent, Molecular Biology
Synonim(y):
Mixed Bed Resin hydrogen and hydroxide form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
beads
pH
<5
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
A self-indicating Mixed Bed Resin for deionizing formamide, acrylamide, glyoxal, PEG and urea. The beads change color from blue to gold when exchange capacity is reached. Also, the color indicator turns gold with formamide immediately, so deionization must be checked by measuring conductivity.
Application
Mixed Bed Resin is suitable for deionizing formamide, acrylamide, glyoxal, PEG and urea, on a column or in a batch process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SPK94100006SPK94800006
description
DNA grade, BioReagent, Molecular Biology
description
-
description
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
<5
pH
-
pH
-
Quality Level
200
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
form
beads
form
-
form
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)