Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł 1207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1207,00 zł
Cena katalogowa1420,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, lyophilized powder |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?