Przejdź do
M8389
MOPSO
≥99% (titration)
Synonim(y):
β-Hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.26
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
269-989-6
Beilstein/REAXYS Number:
1109697
MDL number:
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
pH
6.2-7.6
useful pH range
6.2-7.6
pKa 
6.9
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8767M5914
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration)
description
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
6.2-7.6
pH
-
pH
10-12 (1 M in H2O)
solubility
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)