Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1% aqueous TFA: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C78H111N21O19.C2HF3O2/c1-5-6-19-52(91-75(116)61(41-101)97-72(113)57(34-46-24-26-49(103)27-25-46)94-74(115)60(40-100)88-44(4)102)68(109)92-54(28-29-64(105)106)70(111)96-59(36-48-38-83-42-87-48)73(114)93-56(33-45-16-8-7-9-17-45)71(112)90-53(22-14-31-84-78(81)82)69(110)95-58(35-47-37-85-51-20-11-10-18-50(47)51)67(108)86-39-63(104)89-55(21-12-13-30-79)77(118)99-32-15-23-62(99)76(117)98-65(43(2)3)66(80)107;3-2(4,5)1(6)7/h7-11,16-18,20,24-27,37-38,42-43,52-62,65,85,100-101,103H,5-6,12-15,19,21-23,28-36,39-41,79H2,1-4H3,(H2,80,107)(H,83,87)(H,86,108)(H,88,102)(H,89,104)(H,90,112)(H,91,116)(H,92,109)(H,93,114)(H,94,115)(H,95,110)(H,96,111)(H,97,113)(H,98,117)(H,105,106)(H4,81,82,84);(H,6,7)/t52-,53-,54-,55-,56+,57-,58-,59-,60-,61-,62-,65-;/m0./s1
InChI key
BFGBZOSHJJSHTQ-CRYSLBJVSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Nle4, D-Phe7]-α-Melanocyte Stimulating Hormone trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/276/187/9733edf4-6412-4f2b-8cc6-c3f9f3425d4d/640/9733edf4-6412-4f2b-8cc6-c3f9f3425d4d.png)
![Acetyl-[Nle4, Asp5, D-2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/396/349/c488513c-1ea5-4f2a-b125-6b9a1940d8fd/640/c488513c-1ea5-4f2a-b125-6b9a1940d8fd.jpg)
![[D-Trp7, Ala8, D-Phe10]-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 6-11 ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/137/006/013a88e0-770d-44fb-8438-97b5d2d79d5c/640/013a88e0-770d-44fb-8438-97b5d2d79d5c.png)