Przejdź do
M8819
Mannide monooleate
from plant
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5510,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Form:
liquid
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
form
liquid
color
dark brown
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
General description
Mannide monooleate is a lipohilic surfactant. It is also a non-ionic surface active emulsifier.
Application
Mannide monooleate has been used in a study to assess Freund′s incomplete adjuvant emulsion system, which is used in vaccine therapy. It has also been used in a study to investigate the metabolic fate of mineral oil adjuvants using 14C-labeled tracers.
Biochem/physiol Actions
Mannide monooleate is an emulsifying agent utilized in Freund′s incomplete adjuvant, although reactogenicity is an issue with human use.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8002M7140M0387
description
from plant
description
powder
description
viscosity: 15 cP
description
viscosity: 1,500 cP
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
dark brown
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
biological source
plant
biological source
plant
biological source
synthetic (organic)
biological source
wood (pulp cellulose)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)