Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1890,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,00 zł
biological source
wood (pulp cellulose)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
viscosity
1,200-1,800 cP, 2 % in water(20 °C)
storage temp.
room temp
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Application
- as a component of an embryo medium to culture zebrafish embryos for motility assays
- to mount haploid/tetraploid zebrafish embryos on slides for live imaging
- to enhance the viscosity of artificial seawater to study the flagellar waves of Ciona spermatozoa
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity: 1,500 cP | description tested according to Ph. Eur. | description 27.5-31.5% methoxyl basis | description 27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP |
| biological source wood (pulp cellulose) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
| viscosity 1,200-1,800 cP, 2 % in water(20 °C) | viscosity - | viscosity 10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C) | viscosity 300-560 cP, 2 % in water(20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?