Przejdź do
M8945
Matrix Metalloproteinase-9 human
recombinant, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonim(y):
Gelantinase-B, Gelatinase, 95 kDa, MMP-9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
3960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
apparent mol wt ~93 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MMP9(4318)
Biochem/physiol Actions
MMP-9 degrades the collagens that make up the extracellular matrix, which has a role in the control of angiogenesis.
Physical form
Solution in Tris-HCl, pH 7.5, Calcium Chloride, Sodium Chloride, and Brij-35
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to cleave a fluorogenic peptide substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9070M9570
description
recombinant, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
description
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
description
affinity isolated antibody
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
apparent mol wt ~93 kDa
mol wt
apparent mol wt ~69 kDa
mol wt
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the molecular weight of product M8945 (Matrix Metalloproteinase-9 Human)
    1 answer
    1. Human MMP-9 consists of a 688 amino acid residue recombinant protein which has a predicted molecular mass of approximately 77 kDa. By SDS-PAGE the apparent molecular mass is approximately 93 kDa.
      Helpful?
  2. Is product M8945 (Marix Metalloproteinase-9 Human) endotoxin free?
    1 answer
    1. This product contains < 1.0 EU/ug of the enzyme.
      Helpful?
  3. Does product M8945 (Matrix Metalloproteinase-9 Human) need to be activated?
    1 answer
    1. To activate recombinant human MMP-9, prepare a p-aminophenylmercuric acetate (APMA) solution in DMSO. Add the AMPA solution to the MMP-9 to a final APMA concentration of 1 mM. Incubate at 37°C. for 16 - 24 hours.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.