Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3610,00 zł
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
apparent mol wt ~69 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MMP2(4313)
General description
Application
- As a standard in zymography to measure gelatinolytic activity of MMP2.
- In enzymatic method for dissociation of brain tissue to single cells.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder | description recombinant, >90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?