Przejdź do
M9020
Mecamylamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, nAChR antagonist
Synonim(y):
2-(Methylamino)isocamphane hydrochloride, Inversine, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
212-555-8
MDL number:
Form:
powder
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mecamylamine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
solubility
ethanol: 122 mg/mL, H2O: 47 mg/mL, isopropanol: 476 mg/mL, glycerol: 95 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
InChI key
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
Application
Mecamylamine hydrochloride has been used as an additive in extracellular saline during current-clamp recordings to reduce synaptic input. It has also been used as a non-selective nicotinic acetyl choline receptor blocker in aortic body neurons and in MLO-Y4 cells.
Biochem/physiol Actions
Noncompetitive nicotinic acetylcholine receptor antagonist; preferentially blocks nicotinic receptors at autonomic ganglia; crosses blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Solutions are stable to autoclaving.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1376006SML3676
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥90% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
ethanol: 122 mg/mL, glycerol: 95 mg/mL, isopropanol: 476 mg/mL, H2O: 47 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
-
Gene Information
-
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mecamylamine hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)