Przejdź do
M9024
MOPS sodium salt
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
Dostępna promocja
Synonim(y):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid sodium salt
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
eCl@ss:
32129211
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
313,00 zł
Zapisz 12% z kodem DISCO12Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Elevated Assurance
assay
≥99.5%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and bioburden, tested
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
anion traces
≤0.0005% (Lead (Pb))
suitability
suitable for determination of protein concentration
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
General description
MOPS is a morpholino propanesulfonic acid sodium salt, a structural analog to MES, the ethanesulfonic acid (first introduced by Good et al.), developed to meet the following criteria: midrange pKa, maximum water solubility and minimum solubility in all other solvents, minimal salt effects, minimal change in pK a with temperature, chemically and enzymatically stable, minimal absorption in visible or UV spectral range and reasonably easily synthesized.
Application
  • Buffers more than buffering agent: introducing a new class of stabilizers for the protein BSA.: This research highlights the use of MOPS sodium salt as a novel stabilizing agent for bovine serum albumin (BSA), extending its role beyond a simple buffering agent. The study demonstrates how MOPS sodium salt can improve the stability of BSA under various conditions, providing significant insights for biochemical applications and protein preservation (Gupta BS et al., 2015).
Features and Benefits
Features:
  1. Qualified Raw Materials: Products that meet the stringent requirements of the Elevated Assurance Program, ensuring compliance with regulatory standards.
  2. Comprehensive Documentation: Includes essential documents such as certificates, impurity profiles, and declarations to support audits and risk assessments.
  3. M-Clarity™ Quality Attributes: Products are classified within the MQ300 quality segment or higher, demonstrating superior quality assurance. M-Clarity™ Program
  4. Confirmed Process Controls: Established processes that ensure consistency and reliability in manufacturing.
  5. Enhanced Change Notification: Timely updates on any changes to product specifications or processes, ensuring transparency and compliance.
  6. Freely Available Dossiers: Access to robust, ready-to-present product dossiers that include:
    1. Site quality assessment
    2. ISO 9001 certificate
    3. Detailed product specifications
    4. Relevant declarations/statements (e.g., animal origin content, BSE/TSE, nitrosamine)
Benefits:
  1. Regulatory Compliance: Helps you meet compliance standards effectively, reducing the risk of regulatory issues.
  2. Audit Readiness: Instills confidence during audits with comprehensive documentation and confirmed process controls, demonstrating your commitment to high-quality products.
  3. Operational Transparency: Supports supply chain transparency, allowing you to track and verify the quality of raw materials.
  4. Enhanced Support: Provides exceptional quality-related information and tailored assistance to meet your specific needs.
  5. Risk Mitigation: Facilitates thorough risk assessments with detailed documentation, helping you manage potential compliance challenges.
  6. Informed Decision-Making: Access to clear and comprehensive product information enables better decision-making and enhances operational efficiency.
Other Notes
Easily compare specifications for MOPS sodium salt products with the MOPS sodium salt specification table.
Legal Information
M-CLARITY is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137258RDD018M9381
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5%
description
EMPROVE® EVOLVE
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS sodium salt
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)