Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł 1545,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1545,00 zł
Cena katalogowa2060,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1OC(Oc2ccc(cc2)N=C=S)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2
InChI key
RWANFUZQWINQBY-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (TLC) | description ≥98% (TLC) | description α-mannosidase substrate | description 95% |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3)) | solubility H2O: soluble | solubility DMF: 50 mg/mL | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?