Przejdź do
M9500
DL-Methionine
≥99%, suitable for cell culture and insect cell cutlure
Synonim(y):
(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, DL-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
682,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-432-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
636185
eCl@ss:
32039090
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Methionine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
DL-Methionine is an essential amino acid containing sulphur. Methionine consists of an asymmetric carbon and exists as D (dextrogyre) and L (levogyre) optical isomers. The L-methionine is considered as biologically active. The racemic mixture of D and L-isomers forms DL-methionine, which is the commercially available methionine.
Application
DL-Methionine has been used to study its effect on the growth and feed utilization of Nile tilapia. It has also been used as a part of standard diet in animal models.
Biochem/physiol Actions
DL-Methionine is an amino acid that has a role in the defence of oxidative stress.
Methionine offers protection against disorders related to hair, skin and nails. It elevates lecithin production in the liver and thereby reduces cholesterol level. It naturally serves as a heavy metal chelating agent, regulating ammonia concentration in the urine. This ameliorates bladder irritation. Methionine is also known to induce hair growth.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W330108M095000064340
DL-Methionine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0950000
DL-Methionine
description
≥99%
description
99%, FCC, FG
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥99.0% (NT)
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
assay
≥99%
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Methionine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?