Przejdź do
M9651
Maprotiline hydrochloride
>99% (HPLC), powder
Synonim(y):
9-(γ-Methylaminopropyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
341,70 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
233-758-8
MDL number:
Assay:
>99% (HPLC)
Form:
powder
341,70 zł
Cena katalogowa402,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>99% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
InChI key
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Application
Maprotiline hydrochloride has been used as a inhibitor of norepinephrine uptake to study its effects on arresting L3055 cell proliferation.
Biochem/physiol Actions
Maprotiline is a tetracyclic agent. It possesses inhibitory effects against the uptake of norepinephrine by nerve cells. Maprotiline exhibits anti-depressant and sedative activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M02060001375207PHR3033
description
>99% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
>99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maprotiline hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)