Przejdź do
M9671
Hexylene glycol
BioXtra, ≥99% (GC)
Synonim(y):
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-489-0
Beilstein/REAXYS Number:
1098298
MDL number:
910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 20 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99% (GC)
form
liquid (or viscous liquid)
expl. lim.
7.4 %
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1121001308200PHR3181
description
BioXtra, ≥99% (GC)
description
99%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
liquid (or viscous liquid)
form
liquid
form
-
form
-
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Pb: ≤0.001%, Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ca: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexylene glycol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-41-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)