Informacje o tej pozycji
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
activity assay: suitable
input
urine
serum
plasma
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?