Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric, fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases; cancer
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests | description Sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description sufficient for 250 colorimetric tests |
| detection method colorimetric, fluorometric | detection method colorimetric | detection method fluorometric, colorimetric | detection method colorimetric |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| relevant disease(s) endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases; cancer | relevant disease(s) diabetes; cancer; endocrinological disorders | relevant disease(s) diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer | relevant disease(s) pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; genitourinary disorders |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?