Przejdź do
MAK461
Zestaw do oznaczania fosfatazy pNPP
Sufficient for 500 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania fosfatazy, Zestaw do oznaczania p-fosforanu nitrofenylu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32160703
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
protein
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; cardiovascular diseases
storage temp.
−20°C
General description
Fosforan para-nitrofenylu (pNPP) jest chromogennym substratem dla większości fosfataz, takich jak fosfatazy alkaliczne, fosfatazy kwaśne, fosfatazy białkowo-tyrozynowe i fosfatazy serynowo-treoninowe. W wyniku reakcji powstaje para-nitrofenol, który staje się intensywnie żółtym rozpuszczalnym produktem w warunkach alkalicznych i może być wygodnie mierzony przy długości fali A405 nm na spektrofotometrze.
Application
Zestaw do oznaczania fosfatazy pNPP może być stosowany do:
  • Badania metabolizmu
  • Badania układu sercowo-naczyniowego
  • Badania neurodegeneracyjne
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania aktywności fosfataz białkowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw pNPP Phosphatase Assay polega na dodaniu pojedynczego odczynnika do fosfatazy i pomiarze powstającego produktu na czytniku absorbancji. Test można wygodnie przeprowadzić w kuwetach, probówkach lub płytkach wielodołkowych w temperaturze pokojowej lub 37 °C.
Features and Benefits
Uproszczony proces: Ciesz się bezproblemową procedurą, którą można ukończyć w ciągu 30 minut bez etapów płukania lub przenoszenia odczynników, oszczędzając czas i wysiłek.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CS0740MAK446MAK619
description
Sufficient for 500 colorimetric tests
description
1 kit sufficient for 1,000 assays (multiwell plates), 1 kit sufficient for 100 assays (tubes)
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
input
protein
input
-
input
serum
plasma
tissue sample(s)
cell lysate
input
-
relevant disease(s)
cancer; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases
relevant disease(s)
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)